1-Ethyl-3-methylimidazoliumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
89483-50G-F 89483-5G-F
SIAL89483-50G-FEA 182 EUR
SIAL89483-50G-F SIAL89483-5G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbromid, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Formel: C₆H₁₁BrN₂
Molecular Weight: 191,07 g/mol
MDL: MFCD03427610
CAS-Nummer: 65039-08-9