1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [BMIM] [BF4]
91508-250G 91508-50G 91508-5G
SIAL91508-250GEA 621 EUR
SIAL91508-250G SIAL91508-50G SIAL91508-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Formel: C₈H₁₅BF₄N₂
Molecular Weight: 226.02 g/mol
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –71 °C
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD03095449
CAS-Nummer: 174501-65-6