1-(Trimethylsilyl)imidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-(Trimethylsilyl)-1H-imidazol, 1-(Trimethylsilyl)-1H-imidazol, N-(Trimethylsilyl)imidazol, TMSI
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
92751-250ML 92751-50ML
SIAL92751-250MLEA 397 EUR
SIAL92751-250ML SIAL92751-50ML
1-(Trimethylsilyl)imidazol, Sigma-Aldrich®
1-(Trimethylsilyl)imidazole
Formel: C₆H₁₂N₂Si
Molecular Weight: 140.26 g/mol
Siedepunkt: 209
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 61
MDL: MFCD00005280
CAS-Nummer: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3