1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
94128-250G 94128-5G 94128-50G
SIAL94128-250GEA 442 EUR
SIAL94128-250G SIAL94128-5G SIAL94128-50G
1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Formel: C₈H₁₅ClN₂
Molecular Weight: 174.67 g/mol
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼60 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD03095425
CAS-Nummer: 79917-90-1