1-Butyl-3-methylimidazoliumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
95137-50G-F
95137-5G-F
SIAL95137-50G-FEA
136
EUR
SIAL95137-50G-F
SIAL95137-5G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliumbromid, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Formel:
C₈H₁₅BrN₂ Molecular Weight: 219.12 g/mol |
MDL:
MFCD03427611 CAS-Nummer: 85100-77-2 |