3-Acetylindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Indol-3-ylmethylketon, 3-Indolylmethylketon, 3-Indolyl methyl ketone, 1-(3-Indolyl)-1-ethanon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A16807-25G A16807-5G
SIALA16807-25GEA 281 EUR
SIALA16807-25G SIALA16807-5G
3-Acetylindol, Sigma-Aldrich®
3-Acetylindol
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159.19 g/mol
Siedepunkt: 144…145 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 186…189 °C
MDL: MFCD00005626
CAS-Nummer: 703-80-0
EINECS: 211-875-5