Methylhydrogenadipat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyladipat, Adipinsäuremonomethylester, Adipinsäuremethylester, Monomethyladipat, 1,6-Hexandisäuremonomethylester, 1,6-Hexandisäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A26403-25G A26403-5G
SIALA26403-25GEA 95.3 EUR
SIALA26403-25G SIALA26403-5G
Methylhydrogenadipat, Sigma-Aldrich®
Methylhydrogenadipat
Formel: C₇H₁₂O₄
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1236 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004418
CAS-Nummer: 627-91-8
EINECS: 211-019-0