2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,6-Dichloropyrimidin-2-ylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A48601-100G A48601-10G
SIALA48601-100GEA 240 EUR
SIALA48601-100G SIALA48601-10G
2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
Molecular Weight: 163,99 g/mol
Schmelzpunkt: 216…220 °C
MDL: MFCD00006090
CAS-Nummer: 56-05-3
EINECS: 200-253-9