2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidin-4-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A50401-100G A50401-25G
SIALA50401-100GEA 716 EUR
SIALA50401-100G SIALA50401-25G
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
Formel: C₄H₅N₃O₂
Siedepunkt: 394 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 300 °C
MDL: MFCD00006094
CAS-Nummer: 56-09-7
EINECS: 200-256-5