5-Amino-1H-indazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Amino-1H-indazol, 1H-Indazol-5-ylamin, Indazol-5-ylamin, 1H-Indazol-5-amin, Indazol-5-amin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A59557-25G A59557-5G
SIALA59557-25GEA 227 EUR
SIALA59557-25G SIALA59557-5G
5-Amino-1H-indazol, Sigma-Aldrich®
5-Amino-1H-indazole
Formel: C₇H₇N₃
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 183 °C
MDL: MFCD00037975
CAS-Nummer: 19335-11-6
EINECS: 242-971-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III