5-Amino-2-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A61209-25G A61209-5G
SIALA61209-25GEA 79.2 EUR
SIALA61209-25G SIALA61209-5G
5-Amino-2-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-methoxypyridin
Formel: C₆H₈N₂O
Molecular Weight: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28…30 °C
MDL: MFCD00006264
CAS-Nummer: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8