2-(Aminomethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2-Pyridyl)methylamin, 2-Picolamin, 2-Picolylamin, 2-Pyridylmethylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A65204-25G A65204-100G A65204-5G
SIALA65204-25GEA 82 EUR
SIALA65204-25G SIALA65204-100G SIALA65204-5G
2-(Aminomethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-(Aminomethyl)pyridine
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 81 °C
Dichte: 1,0583 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006360
CAS-Nummer: 3731-51-9
EINECS: 223-090-5