3-(Aminomethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Picolamin, 3-Picolylamin, 3-Pyridylmethylamin, (3-Pyridyl)methylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A65409-100G A65409-5G
SIALA65409-100GEA 64.7 EUR
SIALA65409-100G SIALA65409-5G
3-(Aminomethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
3-(Aminomethyl)pyridine
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,0712 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006412
CAS-Nummer: 3731-52-0
EINECS: 223-091-0