2-Amino-4-methylthiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Methylthiazol-2-ylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A66006-25G A66006-5G
SIALA66006-25GEA 75.7 EUR
SIALA66006-25G SIALA66006-5G
2-Amino-4-methylthiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-methylthiazole
Formel: C₄H₆N₂S
Molecular Weight: 114,17 g/mol
Siedepunkt: 231 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42 °C
Dichte: 1,202 g/cm³ (50 °C)
MDL: MFCD00005329
CAS-Nummer: 1603-91-4
EINECS: 216-505-6
Merck Index: 13,00449