11-Aminoundecansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 11-Aminoundecylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A82605-100G A82605-500G
SIALA82605-100GEA 60.8 EUR
SIALA82605-100G SIALA82605-500G
11-Aminoundecansäure, Sigma-Aldrich®
11-Aminoundecanoic acid
Formel: C₁₁H₂₃NO₂
Molecular Weight: 201,31 g/mol
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 187…190 °C
MDL: MFCD00008150
CAS-Nummer: 2432-99-7
EINECS: 219-417-6