Anilin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phenylamin Hydrochlorid, Aminobenzol HCl, Aminobenzol Hydrochlorid, Phenylamin HCl
A8524-50G A8524-5G
SIALA8524-50GEA 70.1 EUR
SIALA8524-50G SIALA8524-5G
Anilin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Anilin Hydrochlorid
Formel: C₆H₈ClN
Molecular Weight: 129,59 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 198 °C
Dichte: 1,2215 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 193 °C
MDL: MFCD00012958
CAS-Nummer: 142-04-1
EINECS: 205-519-8
UN: 1548
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00616