1-Phenyl-1,3-butandion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Benzoylaceton, 1-Phenylbutan-1,3-dion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B11907-10G B11907-250G B11907-50G
SIALB11907-10GEA 114 EUR
SIALB11907-10G SIALB11907-250G SIALB11907-50G
1-Phenyl-1,3-butandion, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-1,3-butandion
Formel: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
Molecular Weight: 162,19 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 57…59 °C
Dichte: 1,0899 g/cm³ (60 °C)
MDL: MFCD00008786
CAS-Nummer: 93-91-4
EINECS: 202-286-4