Benzylmercaptan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Toluol-α-thiol, α-Toluolthiol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B25401-100G B25401-5G
SIALB25401-100GEA 48.3 EUR
SIALB25401-100G SIALB25401-5G
Benzylmercaptan, Sigma-Aldrich®
Benzylmercaptan
Formel: C₇H₈S
Molecular Weight: 124,21 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29 °C
Dichte: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004867
CAS-Nummer: 100-53-8
EINECS: 202-862-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09456

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR