(Benzyl)triphenylphosphoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Benzyltriphenylphosphonium chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B32807-100G B32807-25G
SIALB32807-100GEA 96.8 EUR
SIALB32807-100G SIALB32807-25G
(Benzyl)triphenylphosphoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
(Benzyl)triphenylphosphoniumchlorid
Formel: C₂₅H₂₂ClP
Molecular Weight: 388,88 g/mol
Schmelzpunkt: 345…347 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011913
CAS-Nummer: 1100-88-5
EINECS: 214-154-3
UN: 3464
ADR: 6.1,II