4-Phenylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Biphenyl-4-carbonsäure, 4-Biphenylcarbonsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B34729-100G B34729-25G
SIALB34729-100GEA 93.5 EUR
SIALB34729-100G SIALB34729-25G
4-Phenylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Phenylbenzoesäure
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Molecular Weight: 198.22 g/mol
Siedepunkt: 373
Schmelzpunkt: 220
Dichte: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002553
CAS-Nummer: 92-92-2
EINECS: 202-203-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR