(2-Bromethyl)ammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Bromethylamin Hydrobromid, 1-Amino-2-bromethan Hydrobromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B65705-100G B65705-25G
SIALB65705-100GEA 98.1 EUR
SIALB65705-100G SIALB65705-25G
(2-Bromethyl)ammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
2-Bromethylamine hydrobromide
Formel: BrCH₂CH₂NH₃Br
Schmelzpunkt: 170…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012886
CAS-Nummer: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2