(3-Brompropyl)ammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Amino-3-brompropan Hydrobromid, 3-Brompropylamin Hydrobromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B79803-100G B79803-25G
SIALB79803-100GEA 185 EUR
SIALB79803-100G SIALB79803-25G
(3-Brompropyl)ammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
3-Brompropylamine hydrobromide
Formel: BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br
Molecular Weight: 218,92 g/mol
Schmelzpunkt: 173…174 °C
MDL: MFCD00012912
CAS-Nummer: 5003-71-4
EINECS: 225-675-0