N-(3-Brompropyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-(3-Brompropyl)phthalsäureimid, N-(3-Brompropyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B80003-100G B80003-25G
SIALB80003-100GEA 100 EUR
SIALB80003-100G SIALB80003-25G
N-(3-Brompropyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®
N-(3-Brompropyl)phthalimid
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₂
Molecular Weight: 268,11 g/mol
Siedepunkt: 433 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…73 °C
MDL: MFCD00005904
CAS-Nummer: 5460-29-7
EINECS: 226-738-5