4-Brompyridiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Brompyridin Hydrochlorid, 4-Brompyridin HCl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B80429-1G
B80429-5G
SIALB80429-1GEA
28.1
EUR
SIALB80429-1G
SIALB80429-5G
4-Brompyridiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Bromopyridinium chloride
Formel:
C₅H₅BrClN Molecular Weight: 194,46 g/mol Schmelzpunkt: 235…238 °C |
MDL:
MFCD00012828 CAS-Nummer: 19524-06-2 EINECS: 243-128-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |