Benzopinakol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetraphenylethylenglycol, 1,1,2,2-Tetraphenyl-1,2-ethandiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B9807-100G B9807-10G
SIALB9807-100GEA 169 EUR
SIALB9807-100G SIALB9807-10G
Benzopinakol, Sigma-Aldrich®
Benzopinakol
Formel: (C₆H₅)₂C(OH)C(OH)(C₆H₅)₂
Molecular Weight: 366,46 g/mol
Siedepunkt: 508 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 170…175 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004448
CAS-Nummer: 464-72-2
EINECS: 207-356-8
Merck Index: 13,01101