(4-Chlorphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
4-CPA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C0413-100G
C0413-25G
C0413-500G
SIALC0413-100GEA
106
EUR
SIALC0413-100G
SIALC0413-25G
SIALC0413-500G
(4-Chlorphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(4-Chlorphenoxy)essigsäure
Formel:
(C₆H₄Cl)OCH₂COOH Molecular Weight: 186,59 g/mol Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 160 °C Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00004305 CAS-Nummer: 122-88-3 EINECS: 204-581-3 |