Bis(2-chlorethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2’-Dichlordiethylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C41134-100G C41134-500G
SIALC41134-100GEA 27.4 EUR
SIALC41134-100G SIALC41134-500G
Bis(2-chlorethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Bis(2-chlorethyl)ether
Formel: C₄H₈Cl₂O
Molecular Weight: 143.01 g/mol
Siedepunkt: 178
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 55
MDL: MFCD00000975
CAS-Nummer: 111-44-4
EINECS: 203-870-1
UN: 1916
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03091