4-Chlor-4'-fluorbutyrophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: γ-Chlor-4-fluorbutyrophenon, ω-Chlor-4-fluorbutyrophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C43609-100G C43609-25G
SIALC43609-100GEA 119 EUR
SIALC43609-100G SIALC43609-25G
4-Chlor-4'-fluorbutyrophenon, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-4'-fluorbutyrophenon
Formel: C₁₀H₁₀ClFO
Molecular Weight: 200,64 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2267 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001007
CAS-Nummer: 3874-54-2
EINECS: 223-395-3