tri-Calciumphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Calciumphosphat tribasisch, Calciumphosphat
C5267-100G C5267-500G
SIALC5267-100GEA 110 EUR
SIALC5267-100G SIALC5267-500G
tri-Calciumphosphat, Sigma-Aldrich®
tri-Calciumphosphat
Formel: Ca₃(PO₄)₂
Molecular Weight: 310,18 g/mol
Dichte: 3,14 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00015984
CAS-Nummer: 7758-87-4
EINECS: 231-840-8
Merck Index: 12,01741