trans-Zimtaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: trans-3-Phenyl-2-propenal

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C80687-1KG C80687-500G C80687-25G
SIALC80687-1KGEA 72.6 EUR
SIALC80687-1KG SIALC80687-500G SIALC80687-25G
trans-Zimtaldehyd, Sigma-Aldrich®
trans-Zimtaldehyd
Formel: C₉H₈O
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C
MDL: MFCD00007000
CAS-Nummer: 14371-10-9
Merck Index: 12,02319

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR