Natriumcholat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-säure Natriumsalz Hydrat, 3α,7α,12α-Trihydroxycholansäure Natriumsalz Hydrat, Natrium-3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholanoat Hydrat, 3α,7α,12α-Trihydroxycholan-24-säure Natriumsalz Hydrat, Natrium-3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanoat Hydrat, Cholsäure Natriumsalz Hydrat, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholansäure Natriumsalz Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C9282-100G C9282-25G
SIALC9282-100GEA 236 EUR
SIALC9282-100G SIALC9282-25G
Natriumcholat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumcholat Hydrat
Formel: C₂₄H₃₉NaO₅·H₂O
Molecular Weight: 448,58 g/mol
MDL: MFCD00064138
CAS-Nummer: 206986-87-0
EINECS: 206-643-5