4,4'-Dihydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Bis(4-hydroxyphenyl) ketone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D110507-25G D110507-5G
SIALD110507-25GEA 309 EUR
SIALD110507-25G SIALD110507-5G
4,4'-Dihydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dihydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Molecular Weight: 214.22 g/mol
Siedepunkt: 375
Schmelzpunkt: 214…217 °C
Dichte: 1.336 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002358
CAS-Nummer: 611-99-4
EINECS: 210-288-1