1,4-Dimethylpiperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: sym-Dimethylpiperazine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D179302-100G D179302-5G
SIALD179302-100GEA 81.5 EUR
SIALD179302-100G SIALD179302-5G
1,4-Dimethylpiperazin, Sigma-Aldrich®
1,4-Dimethylpiperazin
Formel: C₆H₁₄N₂
Molecular Weight: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 131 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 0,85 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006156
CAS-Nummer: 106-58-1
EINECS: 203-412-0