Dibenzothiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dibenzo[b,d]thiophen, Diphenylensulfid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D32202-100G D32202-250G D32202-25G
SIALD32202-100GEA 215 EUR
SIALD32202-100G SIALD32202-250G SIALD32202-25G
Dibenzothiophen, Sigma-Aldrich®
Dibenzothiophen
Formel: C₁₂H₈S
Molecular Weight: 184,26 g/mol
Siedepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95…98 °C
Dichte: 1,1295 g/cm³ (125 °C)
Flammpunkt: 170 °C
MDL: MFCD00004969
CAS-Nummer: 132-65-0
EINECS: 205-072-9