1,4-Dibrom-2-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2,5-Dibromonitrobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D42003-100G D42003-25G
SIALD42003-100GEA 79.9 EUR
SIALD42003-100G SIALD42003-25G
1,4-Dibrom-2-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Dibrom-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃Br₂NO₂
Molecular Weight: 280,9 g/mol
Schmelzpunkt: 81…85 °C
Dichte: 2,374 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007046
CAS-Nummer: 3460-18-2
EINECS: 222-404-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR