2,5-Diphenyloxazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: PPO, 2,5-Diphenyl-1,3-oxazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D4630-100G D4630-1KG D4630-500G
SIALD4630-100GEA 101 EUR
SIALD4630-100G SIALD4630-1KG SIALD4630-500G
2,5-Diphenyloxazol, Sigma-Aldrich®
2,5-Diphenyloxazole
Formel: C₁₅H₁₁NO
Molecular Weight: 221,26 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Dichte: 1,094 g/cm³ (99 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005306
CAS-Nummer: 92-71-7
EINECS: 202-181-3