4,5-Dichlor-o-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,2-Diamino-4,5-dichlorbenzol, 4,5-Dichlor-1,2-phenylendiamin, 4,5-Dichlorbenzol-1,2-diamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D71607-25G
D71607-5G
SIALD71607-25GEA
304
EUR
SIALD71607-25G
SIALD71607-5G
4,5-Dichlor-o-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
4,5-Dichlor-o-phenylendiamin
Formel:
C₆H₆Cl₂N₂ Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 163 °C |
MDL:
MFCD00007723 CAS-Nummer: 5348-42-5 EINECS: 226-305-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |