(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,4-D
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D7299 D7299-100G D7299-250G
XXXXD7299EA 0 EUR
XXXXD7299 SIALD7299-100G SIALD7299-250G
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Molecular Weight: 221.04 g/mol
Siedepunkt: 346
Schmelzpunkt: 137…139 °C
Dichte: 1.563 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004300
CAS-Nummer: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
Merck Index: 13,02825