EDTA Trikaliumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Edetinsäure Trikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Trikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure tri-Kaliumsalz Dihydrat, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Trikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Trikaliumsalz Dihydrat, EDTA-K3 Dihydrat, Trikaliumhydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E0270-100G E0270-25G
SIALE0270-100GEA 332 EUR
SIALE0270-100G SIALE0270-25G
EDTA Trikaliumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
EDTA Trikaliumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₃K₃N₂O₈·2H₂O
Molecular Weight: 442.55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149672
CAS-Nummer: 65501-24-8
EINECS: 241-543-5