N-Ethylmaleimid (NEM), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-Ethylmaleinsäureimid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E1271-1G E1271-5G
SIALE1271-1GEA 56.1 EUR
SIALE1271-1G SIALE1271-5G
N-Ethylmaleimid (NEM), Sigma-Aldrich®
N-Ethylmaleimid (NEM)
Formel: C₆H₇NO₂
Molecular Weight: 125,13 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 46 °C
MDL: MFCD00005509
CAS-Nummer: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03855