N-Ethylmaleimid (NEM), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Ethylmaleinsäureimid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E3876-100G
E3876-25G
E3876-5G
SIALE3876-100GEA
966
EUR
SIALE3876-100G
SIALE3876-25G
SIALE3876-5G
N-Ethylmaleimid (NEM), Sigma-Aldrich®
N-Ethylmaleimid (NEM)
Formel:
C₆H₇NO₂ Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 46 °C |
MDL:
MFCD00005509 CAS-Nummer: 128-53-0 EINECS: 204-892-4 UN: 2928 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03855 |