Ethylpropiolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Propinsäureethylester, Ethylacetylencarboxylat, Propiolsäureethylester, 2-Propinsäureethylester, Acetylencarbonsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E46607-100G E46607-25G E46607-5G
SIALE46607-100GEA 267 EUR
SIALE46607-100G SIALE46607-25G SIALE46607-5G
Ethylpropiolat, Sigma-Aldrich®
Ethylpropiolat
Formel: C₅H₆O₂
Molecular Weight: 98,1 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 0,9788 g/cm³ (4 °C)
MDL: MFCD00009184
CAS-Nummer: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
UN: 3272
ADR: 3,III