5-Fluor-3-indolylessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
F4506-1G F4506-250MG
SIALF4506-1GEA 1680 EUR
SIALF4506-1G SIALF4506-250MG
5-Fluor-3-indolylessigsäure, Sigma-Aldrich®
5-Fluor-3-indolylessigsäure
Formel: C₁₀H₈FNO₂
MDL: MFCD00056921
CAS-Nummer: 443-73-2
EINECS: 207-138-2