5-Fluoruracil, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2,4-Dihydroxy-5-fluorpyrimidin, Fluoruracil, 5-FU

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

F8423-10G F8423-5G
SIALF8423-10GEA 867 EUR
SIALF8423-10G SIALF8423-5G
5-Fluoruracil, Sigma-Aldrich®
5-Fluoruracil
Formel: C₄H₃FN₂O₂
Molecular Weight: 130.08 g/mol
Siedepunkt: 347
Schmelzpunkt: 282…283 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006018
CAS-Nummer: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04208

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR