Gemfibrozil, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: CI-719, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-dimethylphenoxy)valeriansäure, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-dimethylphenoxy)pentansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
G9518-5G G9518-25G
SIALG9518-5GEA 81 EUR
SIALG9518-5G SIALG9518-25G
Gemfibrozil, Sigma-Aldrich®
Gemfibrozil
Formel: C₁₅H₂₂O₃
Molecular Weight: 250,34 g/mol
Siedepunkt: 395 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59…61 °C
MDL: MFCD00079335
CAS-Nummer: 25812-30-0
EINECS: 247-280-2
Merck Index: 12,04394