9-Hydroxyfluoren, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
9-Fluorenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H31204-5G
H31204-25G
SIALH31204-5GEA
53
EUR
SIALH31204-5G
SIALH31204-25G
9-Hydroxyfluoren, Sigma-Aldrich®
9-Hydroxyfluoren
Formel:
C₁₃H₁₀O Molecular Weight: 182,22 g/mol Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 152…157 °C Dichte: 1,151 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00001135 CAS-Nummer: 1689-64-1 EINECS: 216-879-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...