3-(4-Hydroxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(4-Hydroxyphenyl)propansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H52406-25G H52406-50G H52406-5G
SIALH52406-25GEA 79.6 EUR
SIALH52406-25G SIALH52406-50G SIALH52406-5G
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 208…210 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 126…129 °C
Dichte: 1.336 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002778
CAS-Nummer: 501-97-3
EINECS: 207-931-3