N-Hydroxyphthalimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-Hydroxyphthalsäureimid, N-Hydroxy-1,2-benzoldicarbonsäureimid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H53704-100G H53704-500G H53704-5G
SIALH53704-100GEA 47.6 EUR
SIALH53704-100G SIALH53704-500G SIALH53704-5G
N-Hydroxyphthalimid, Sigma-Aldrich®
N-Hydroxyphthalimid
Formel: C₈H₅NO₃
Molecular Weight: 163.13 g/mol
Siedepunkt: 412
Schmelzpunkt: 230…233 °C
Dichte: 1.58 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005891
CAS-Nummer: 524-38-9
EINECS: 208-358-1
Merck Index: 13,04864