2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-(4-Iodphenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid, 2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid, INT, Iodnitrotetrazoliumchlorid, 3-(4-Iodphenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I10406-1G I10406-25G I10406-5G
SIALI10406-1GEA 91.2 EUR
SIALI10406-1G SIALI10406-25G SIALI10406-5G
2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
Formel: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
Molecular Weight: 505.7 g/mol
Schmelzpunkt: 227…229 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011961
CAS-Nummer: 146-68-9
EINECS: 205-676-2