3-(Hydroxymethyl)indol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Indolcarbinol, Indol-3-carbinol, (Indol-3-yl)methanol, 3-Indolmethanol, (3-Indolyl)methanol, Indol-3-methanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
I7256-1G I7256-25G I7256-5G
SIALI7256-1GEA 31.2 EUR
SIALI7256-1G SIALI7256-25G SIALI7256-5G
3-(Hydroxymethyl)indol, Sigma-Aldrich®
3-(Hydroxymethyl)indole
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147.18 g/mol
MDL: MFCD00005632
CAS-Nummer: 700-06-1
EINECS: 211-836-2